Drukuj
4,5-Difluoroanthranilic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-4,5-difluorobenzoic acid
PC10504-100G PC10504-10G PC10504-25G
APOSPC10504-100GEA 1180 PLN
APOSPC10504-100G APOSPC10504-10G APOSPC10504-25G
4,5-Difluoroanthranilic acid 97%
4,5-Difluoroanthranilic acid
Formuła: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173.12 g/mol
Temp. topnienia: 174…183 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077509
Numer CAS: 83506-93-8