Drukuj
2,4,6-Trifluorophenyl isocyanate 85%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC10502-1G PC10502-5G
APOSPC10502-1GEA 496 PLN
APOSPC10502-1G APOSPC10502-5G
2,4,6-Trifluorophenyl isocyanate 85%
2,4,6-Trifluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formuła: C₇H₂F₃NO
Temp. Wrzenia: 166 °C
Gęstość: 1,359 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03426028
Numer CAS: 50528-80-8
Jednostka: 3080
ADR: 6.1+3,II