Drukuj
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 2-Amino-5-chlorobenzotrifluoride, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
PC1050-100G PC1050-25G
APOSPC1050-100GEA 124 PLN
APOSPC1050-100G APOSPC1050-25G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline 99%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₅ClF₃N
MW: 195.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 66…67 °C/3mmHg
Temp. topnienia: 44447 °C
Gęstość: 1.386 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 95 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007841
Numer CAS: 445-03-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-151-3