Drukuj
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Amino-3-bromo-5-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Bromo-6-nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-bromo-5-nitrobenzotrifluoride
PC1048-1G PC1048-5G
APOSPC1048-1GEA 110 PLN
APOSPC1048-1G APOSPC1048-5G
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₄BrF₃N₂O₂
Temp. topnienia: 69…74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042151
Numer CAS: 113170-71-1