Drukuj
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Amino-2-bromobenzotrifluoride, 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-bromo-α,α,α-trifluorotoluene
PC1046-25G PC1046-5G PC1046-100G
APOSPC1046-25GEA 124 PLN
APOSPC1046-25G APOSPC1046-5G APOSPC1046-100G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₅BrF₃N
MW: 240.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 81…84 °C/0.5mmHg
Temp. topnienia: 46…49 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007827
Numer CAS: 393-36-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-885-1