Drukuj
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Formyl-4-(trifluoromethoxy)anisole
PC10457-100G PC10457-25G PC10457-5G
APOSPC10457-100GEA 1530 PLN
APOSPC10457-100G APOSPC10457-25G APOSPC10457-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formuła: C₉H₇F₃O₃
Gęstość: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115958
Numer CAS: 145742-65-0