Drukuj
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC10447-1G PC10447-5G PC10447-10G PC10447-25G
APOSPC10447-1GEA 145 PLN
APOSPC10447-1G APOSPC10447-5G APOSPC10447-10G APOSPC10447-25G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₈H₄F₄O₃
MW: 224.11 g/mol
Temp. topnienia: 96…101 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660202
Numer CAS: 886498-89-1