Drukuj
3-Nitro-4-fluorobenzoyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Fluoro-3-nitrobenzoyl chloride
PC10445-1G PC10445-5G
APOSPC10445-1GEA 110 PLN
APOSPC10445-1G APOSPC10445-5G
3-Nitro-4-fluorobenzoyl chloride
3-Nitro-4-fluorobenzoyl chloride
Formuła: C₇H₃ClFNO₃
Temp. Wrzenia: 153 °C/12mmHg
Temp. topnienia: 24…25 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368701
Numer CAS: 400-94-2
Jednostka: 3261
ADR: 8,III