Drukuj
2-Bromo-5-(trifluorometylo)anilina 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Amino-4-bromobenzotrifluoride, 6-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-4-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 3-Amino-4-brom-α,α,α-trifluortoluol
PC1044-5G PC1044-25G
APOSPC1044-5GEA 110 PLN
APOSPC1044-5G APOSPC1044-25G
2-Bromo-5-(trifluorometylo)anilina 97%
2-Bromo-5-(trifluorometylo)anilina
Formuła: C₇H₅BrF₃N
MW: 240.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 81…82 °C/5mmHg
Gęstość: 1.675 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007637
Numer CAS: 454-79-5
Numer WE (dawny EINECS): 207-227-6
Jednostka: 3267
ADR: 8 II