Drukuj
2-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Chloro-6-fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-chloro-6-fluorophenyl)ethanone
PC10428-1G PC10428-5G PC10428-25G
APOSPC10428-1GEA 313 PLN
APOSPC10428-1G APOSPC10428-5G APOSPC10428-25G
2-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone
Formuła: C₈H₅BrClFO
Temp. Wrzenia: 74 °C/0,06mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368692
Numer CAS: 157359-99-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,III