Drukuj
2-Bromo-2'-chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC10425-1G PC10425-5G
APOSPC10425-1GEA 1160 PLN
APOSPC10425-1G APOSPC10425-5G
2-Bromo-2'-chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2'-chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formuła: C₉H₅BrClF₃O
Temp. topnienia: 27…29 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03094501
Numer CAS: 79779-64-9
Jednostka: 1759
ADR: 8,III