Drukuj
2-Bromo-2',4',5'-trifluoroacetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,4,5-Trifluorophenacyl bromide
PC10423-1G PC10423-5G
APOSPC10423-1GEA 1220 PLN
APOSPC10423-1G APOSPC10423-5G
2-Bromo-2',4',5'-trifluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2',4',5'-trifluoroacetophenone
Formuła: C₈H₄BrF₃O
Temp. topnienia: 58…60 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07368689
Numer CAS: 193977-34-3
Jednostka: 1759
ADR: 8,III