Drukuj
2-Bromo-5-fluoro-6-methylpyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-5-fluoro-6-picoline
PC10422-25G PC10422-5G PC10422-10G
APOSPC10422-25GEA 392 PLN
APOSPC10422-25G APOSPC10422-5G APOSPC10422-10G
2-Bromo-5-fluoro-6-methylpyridine 98%
2-Bromo-5-fluoro-6-methylpyridine
Formuła: C₆H₅BrFN
MW: 190.01 g/mol
Temp. topnienia: 63…65 °C
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095064
Numer CAS: 374633-38-2