Drukuj
2-Fluoro-5-iodopyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC10421-100G PC10421-25G PC10421-5G
APOSPC10421-100GEA 1380 PLN
APOSPC10421-100G APOSPC10421-25G APOSPC10421-5G
2-Fluoro-5-iodopyridine 98%
2-Fluoro-5-iodopyridine
Formuła: C₅H₃FIN
MW: 222.99 g/mol
Temp. topnienia: 35…36 °C
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095301
Numer CAS: 171197-80-1