Drukuj
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 2-Amino-5-bromobenzotrifluoride, 2-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluortoluene
PC1042-100G PC1042-500G PC1042-50G
APOSPC1042-100GEA 255 PLN
APOSPC1042-100G APOSPC1042-500G APOSPC1042-50G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₅BrF₃N
Temp. Wrzenia: 84…86 °C/5mmHg
Gęstość: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00064393
Numer CAS: 445-02-3
Numer WE (dawny EINECS): 207-150-8