Drukuj
5-Chloro-2-fluoropirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC10416-25G PC10416-5G PC10416-100G
APOSPC10416-25GEA 131 PLN
APOSPC10416-25G APOSPC10416-5G APOSPC10416-100G
5-Chloro-2-fluoropirydyna 98%
5-Chloro-2-fluoropirydyna
Formuła: C₅H₃ClFN
Temp. Wrzenia: 149 °C
Gęstość: 1,311 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04112513
Numer CAS: 1480-65-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,III