Drukuj
4-Bromo-3-fluoropyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC10415-1G PC10415-250MG PC10415-5G
APOSPC10415-1GEA 0 PLN
APOSPC10415-1G APOSPC10415-250MG APOSPC10415-5G
4-Bromo-3-fluoropyridine
4-Bromo-3-fluoropyridine
Formuła: C₅H₃BrFN
Gęstość: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD04113266
Numer CAS: 2546-52-3