Drukuj
α,α,α-Trifluoro-p-toluidyna 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Aminobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)aniline, Leflunomide impurity A
PC1040-1KG PC1040-250G
APOSPC1040-1KGEA 870 PLN
APOSPC1040-1KG APOSPC1040-250G
α,α,α-Trifluoro-p-toluidyna 97%
α,α,α-Trifluoro-p-toluidyna
Precursor to 2-(4-aminophenyl)-substituted tetrahydropyrimidines & imidazolines
Formuła: C₇H₆F₃N
MW: 161.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 118 °C/60mmHg
Temp. topnienia: 7…9 °C
Gęstość: 1.283 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064396
Numer CAS: 455-14-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-236-5
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III