Drukuj
2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Trifluoroacetyl)thiophene
PC10396-1G PC10396-5G PC10396-250MG
APOSPC10396-1GEA 495 PLN
APOSPC10396-1G APOSPC10396-5G APOSPC10396-250MG
2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene 98%
2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene
Formuła: C₆H₅ClOS
Temp. Wrzenia: 163…165 °C
Gęstość: 1,403 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 59 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00041427
Numer CAS: 651-70-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,III