Drukuj
α-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorotoluen
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,3,5,6-Tetrafluorobenzyl bromide, 2,3,5,6-Tetrafluorobenzylbromide
PC10395-1G PC10395-5G
APOSPC10395-1GEA 364 PLN
APOSPC10395-1G APOSPC10395-5G
α-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorotoluen
α-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorotoluen
Formuła: C₇H₃BrF₄
Temp. Wrzenia: 79…80 °C/80mmHg
Gęstość: 1,79 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013549
Numer CAS: 53001-73-3
Numer WE (dawny EINECS): 258-289-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,II