Drukuj
3-Fluorophenyl isothiocyanate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Fluoro-3-isothiocyanatobenzene
PC10393-100G PC10393-10G PC10393-25G
APOSPC10393-100GEA 766 PLN
APOSPC10393-100G APOSPC10393-10G APOSPC10393-25G
3-Fluorophenyl isothiocyanate
3-Fluorophenyl isothiocyanate
Formuła: C₇H₄FNS
MW: 153.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 227 °C
Gęstość: 1.27 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004804
Numer CAS: 404-72-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-967-7
Jednostka: 2922
ADR: 8+6.1 III