Drukuj
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC10388-1G PC10388-5G
APOSPC10388-1GEA 233 PLN
APOSPC10388-1G APOSPC10388-5G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₂Cl₂F₃N
MW: 215.99 g/mol
Temp. Wrzenia: 194…196 °C
Temp. topnienia: 44383 °C
Gęstość: 2.008 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042245
Numer CAS: 55304-75-1
Numer WE (dawny EINECS): 259-585-8
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III