Drukuj
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC10386-25G PC10386-100G
APOSPC10386-25GEA 0 PLN
APOSPC10386-25G APOSPC10386-100G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formuła: C₈H₃ClF₃NO
Temp. Wrzenia: 86…90 °C/14mmHg
Temp. topnienia: 34…36 °C
Temp. Zapłonu: 99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013874
Numer CAS: 327-78-6