Drukuj
β-Chloro-4'-fluoropropiophenone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC10384-100G PC10384-25G PC10384-5G
APOSPC10384-100GEA 662 PLN
APOSPC10384-100G APOSPC10384-25G APOSPC10384-5G
β-Chloro-4'-fluoropropiophenone
Formuła: C₉H₈ClFO
Temp. Wrzenia: 100…103 °C/3mmHg
Temp. topnienia: 47…49 °C
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000991
Numer CAS: 347-93-3
Numer WE (dawny EINECS): 206-475-2