Drukuj
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
PC10382-1G PC10382-5G PC10382-25G
APOSPC10382-1GEA 487 PLN
APOSPC10382-1G APOSPC10382-5G APOSPC10382-25G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formuła: C₇H₅BF₄O₃
MW: 223.920 g/mol
Temp. topnienia: 144…149 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07368680
Numer CAS: 187804-79-1