Drukuj
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 3-(Trifluoromethyl)-5-fluorophenylboronic acid
PC10381-1G PC10381-5G
APOSPC10381-1GEA 139 PLN
APOSPC10381-1G APOSPC10381-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formuła: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207.92 g/mol
Temp. topnienia: 178…180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06657735
Numer CAS: 159020-59-4