Drukuj
3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-Fluoro-2-methylphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid
PC10380-1G PC10380-5G
APOSPC10380-1GEA 255 PLN
APOSPC10380-1G APOSPC10380-5G
3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 98%
3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formuła: C₇H₈BFO₂
MW: 153.95 g/mol
Temp. topnienia: 142…144 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368679
Numer CAS: 163517-61-1