Drukuj
1,1-Difluoro-2-iodoethane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1038-1G PC1038-5G PC1038-25G
APOSPC1038-1GEA 116 PLN
APOSPC1038-1G APOSPC1038-5G APOSPC1038-25G
1,1-Difluoro-2-iodoethane 97%
1,1-Difluoro-2-iodoethane
Formuła: C₂H₃F₂I
Temp. Wrzenia: 86,8…87 °C/740mmHg
Gęstość: 2,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer CAS: 598-39-0