Drukuj
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 2-Methyl-5-fluorophenylboronic acid
PC10379-100G PC10379-25G
APOSPC10379-100GEA 1180 PLN
APOSPC10379-100G APOSPC10379-25G
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formuła: C₇H₈BFO₂
MW: 153.95 g/mol
Temp. topnienia: 148…149 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03095047
Numer CAS: 163517-62-2