Drukuj
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 3,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
PC10378-1G PC10378-10G PC10378-5G PC10378-250MG
APOSPC10378-1GEA 531 PLN
APOSPC10378-1G APOSPC10378-10G APOSPC10378-5G APOSPC10378-250MG
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid 96%
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Formuła: C₇H₇BF₂O₃
Temp. topnienia: 112…115 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD03095353
Numer CAS: 737000-76-9