Drukuj
Methyl-5-fluorosalicylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 5-fluoro-2-hydroxybenzoate
PC10377-1G PC10377-25G PC10377-5G
APOSPC10377-1GEA 110 PLN
APOSPC10377-1G APOSPC10377-25G APOSPC10377-5G
Methyl-5-fluorosalicylate 98%
Methyl-5-fluorosalicylate
Formuła: C₈H₇FO₃
Temp. Wrzenia: 50 °C/0,15mmHg
Temp. topnienia: 30…34 °C
Temp. Zapłonu: 105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03427141
Numer CAS: 391-92-4