Drukuj
Methyl-2-amino-5-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC10369-10G PC10369-1G PC10369-5G
APOSPC10369-10GEA 2730 PLN
APOSPC10369-10G APOSPC10369-1G APOSPC10369-5G
Methyl-2-amino-5-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formuła: C₁₁H₉FN₂O₂S
MW: 252.27 g/mol
Temp. topnienia: 232…234 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06200922
Numer CAS: 127918-93-8