Drukuj
5-Bromo-2-fluoropirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC10362-100G PC10362-25G PC10362-5G PC10362-500G
APOSPC10362-100GEA 327 PLN
APOSPC10362-100G APOSPC10362-25G APOSPC10362-5G APOSPC10362-500G
5-Bromo-2-fluoropirydyna 98%
5-Bromo-2-fluoropirydyna
Formuła: C₅H₃BrFN
MW: 175.99 g/mol
Temp. Wrzenia: 170…173 °C
Gęstość: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01863742
Numer CAS: 766-11-0