Drukuj
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC10357-5G PC10357-1G
APOSPC10357-5GEA 472 PLN
APOSPC10357-5G APOSPC10357-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₉H₆F₃NO
Temp. topnienia: 30…34 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06797342
Numer CAS: 875664-48-5