Drukuj
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC10356-1G PC10356-5G PC10356-250MG
APOSPC10356-1GEA 714 PLN
APOSPC10356-1G APOSPC10356-5G APOSPC10356-250MG
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₄F₃NO
Temp. topnienia: 117…124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06797340
Numer CAS: 320-42-3