Drukuj
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC10355-500MG PC10355-5G PC10355-25G
APOSPC10355-500MGEA 80.1 PLN
APOSPC10355-500MG APOSPC10355-5G APOSPC10355-25G
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₄F₃NO
Temp. topnienia: 171…175 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06797882
Numer CAS: 124811-71-8