Drukuj
3-Chloro-5-fluorobenzylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC1035-5G PC1035-1G
APOSPC1035-5GEA 754 PLN
APOSPC1035-5G APOSPC1035-1G
3-Chloro-5-fluorobenzylamine 97%
3-Chloro-5-fluorobenzylamine
Formuła: C₇H₇ClFN
MW: 159.59 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06213787
Numer CAS: 90390-33-3
Jednostka: 1760
ADR: 8 III