Drukuj
3-(2-Thienyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
PC10348-1G PC10348-500MG PC10348-5G
APOSPC10348-1GEA 1090 PLN
APOSPC10348-1G APOSPC10348-500MG APOSPC10348-5G
3-(2-Thienyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
3-(2-Thienyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Formuła: C₉H₈F₃NO₃S
Temp. topnienia: 154…157 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03001310
Numer CAS: 115957-22-7