Drukuj
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid
PC10333-1G PC10333-25G PC10333-5G PC10333-10G
APOSPC10333-1GEA 110 PLN
APOSPC10333-1G APOSPC10333-25G APOSPC10333-5G APOSPC10333-10G
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Formuła: C₇H₅BFNO₂
MW: 164.93 g/mol
Temp. topnienia: 362…366 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03411549
Numer CAS: 843663-18-3