Drukuj
1-Bromo-3-fluoro-2-iodobenzene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC10331-5G PC10331-100G PC10331-25G
APOSPC10331-5GEA 110 PLN
APOSPC10331-5G APOSPC10331-100G APOSPC10331-25G
1-Bromo-3-fluoro-2-iodobenzene 99%
1-Bromo-3-fluoro-2-iodobenzene
Formuła: C₆H₃BrFI
MW: 300.8949 g/mol
Temp. Wrzenia: 108…109 °C/10mmHg
Temp. Zapłonu: 104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368675
Numer CAS: 450412-29-0