Drukuj
α,α,α-Trifluoro-m-toluidyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-(Trifluoromethyl)aniline, 3-Aminobenzotrifluoride
PC1030A-1KG PC1030A-250G
APOSPC1030A-1KGEA 472 PLN
APOSPC1030A-1KG APOSPC1030A-250G
α,α,α-Trifluoro-m-toluidyna 98%
α,α,α-Trifluoro-m-toluidyna
Intermediate for the synthesis of several pharmaceuticals including Bendrofluazide
Formuła: C₇H₆F₃N
MW: 161.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 187 °C
Temp. topnienia: 44352 °C
Gęstość: 1.29 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007797
Numer CAS: 98-16-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-643-4
Jednostka: 2948
ADR: 6.1 II