Drukuj
2-[(3,3,3-Trifluoro-2-hydroxypropyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-[(2-Hydroxy-3,3,3-trifluoroprop-1-yl)thio]benzoic acid
PC10296-1G PC10296-500MG
APOSPC10296-1GEA 4980 PLN
APOSPC10296-1G APOSPC10296-500MG
2-[(3,3,3-Trifluoro-2-hydroxypropyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
2-[(3,3,3-Trifluoro-2-hydroxypropyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
Formuła: C₁₀H₉F₃O₃S
MW: 266.24 g/mol
Temp. topnienia: 98…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05663825
Numer CAS: 886361-21-3