Drukuj
(E)-3-[2-(3,5-Difluorophenoxy)phenyl]-2-propenoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: trans-2-(3,5-Difluorophenoxy)cinnamic acid
PC10295-1G PC10295-500MG PC10295-5G
APOSPC10295-1GEA 2670 PLN
APOSPC10295-1G APOSPC10295-500MG APOSPC10295-5G
(E)-3-[2-(3,5-Difluorophenoxy)phenyl]-2-propenoic acid
(E)-3-[2-(3,5-Difluorophenoxy)phenyl]-2-propenoic acid
Formuła: C₁₅H₁₀F₂O₃
MW: 276.24 g/mol
Temp. topnienia: 185…188 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05663813
Numer CAS: 886361-03-1