Drukuj
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-hydroxypiperidino)-1-ethanone
Dostawca: Apollo Scientific
PC10292-1G PC10292-500MG PC10292-5G
APOSPC10292-1GEA 859 PLN
APOSPC10292-1G APOSPC10292-500MG APOSPC10292-5G
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-hydroxypiperidino)-1-ethanone
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-hydroxypiperidino)-1-ethanone
Formuła: C₇H₁₀ClF₂NO₂
Temp. Wrzenia: 117 °C/1mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02082432
Numer CAS: 478258-79-6