Drukuj
5-Chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Chloro-1,6-dihydro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]pyridine-3-carboxylic acid
PC10286-1G PC10286-500MG
APOSPC10286-1GEA 2080 PLN
APOSPC10286-1G APOSPC10286-500MG
5-Chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
5-Chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formuła: C₁₄H₉ClF₃NO₃
Temp. topnienia: 191…193 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00140108
Numer CAS: 339024-06-5