Drukuj
4-Chloro-2-fluoro-5-[(4-fluorobenzyl)oxy]aniline
Dostawca: Apollo Scientific
PC10281-1G PC10281-500MG PC10281-5G
APOSPC10281-1GEA 2670 PLN
APOSPC10281-1G APOSPC10281-500MG APOSPC10281-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-[(4-fluorobenzyl)oxy]aniline
4-Chloro-2-fluoro-5-[(4-fluorobenzyl)oxy]aniline
Formuła: C₁₃H₁₀ClF₂NO
MW: 269.68 g/mol
Temp. topnienia: 87…89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03425812
Numer CAS: 453557-77-2