Drukuj
3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid, 3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
PC10276-1G PC10276-500MG PC10276-5G
APOSPC10276-1GEA 540 PLN
APOSPC10276-1G APOSPC10276-500MG APOSPC10276-5G
3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Formuła: C₁₄H₁₈FNO₄
MW: 283.30 g/mol
Temp. topnienia: 138…140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02090715
Numer CAS: 284493-72-7