Drukuj
2-[(3,4,4-Trifluoro-3-butenyl)sulphanyl]nicotinic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-[(3,4,4-Trifluorobut-3-en-1-yl)thio]nicotinic acid
PC10270-1G PC10270-500MG PC10270-5G
APOSPC10270-1GEA 1380 PLN
APOSPC10270-1G APOSPC10270-500MG APOSPC10270-5G
2-[(3,4,4-Trifluoro-3-butenyl)sulphanyl]nicotinic acid
2-[(3,4,4-Trifluoro-3-butenyl)sulphanyl]nicotinic acid
Formuła: C₁₀H₈F₃NO₂S
MW: 263.24 g/mol
Temp. topnienia: 123…125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01814935
Numer CAS: 453557-66-9