Drukuj
3-Fluoro-1-iodopropane 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Fluoro-3-iodopropane
PC1027-100G PC1027-25G PC1027-5G
APOSPC1027-100GEA 2170 PLN
APOSPC1027-100G APOSPC1027-25G APOSPC1027-5G
3-Fluoro-1-iodopropane 98%
3-Fluoro-1-iodopropane
Formuła: C₃H₆FI
Temp. Wrzenia: 68…69 °C/95mmHg
Temp. Zapłonu: 34 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07784197
Numer CAS: 462-40-8
Jednostka: 1993
ADR: 3,III