Drukuj
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-methyl-4(1H)-pyridinone
Dostawca: Apollo Scientific
PC10260-1G PC10260-500MG PC10260-5G
APOSPC10260-1GEA 1090 PLN
APOSPC10260-1G APOSPC10260-500MG APOSPC10260-5G
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-methyl-4(1H)-pyridinone
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-methyl-4(1H)-pyridinone
Formuła: C₁₃H₁₂FNO₂
Temp. topnienia: 129…134 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00215663
Numer CAS: 338965-51-8